Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H13Cl2F3N4O2
Masa cząsteczkowa:
493.27
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
SC912 is a cell penetrant, potent and selective pan- androgen receptor (AR) inhibitor that binds to full-length AR as well as AR-V7 through AR N-terminal domain (IC50 = 0.36 and 1.01 μM, AR-V7 and ARv567es respectively). SC912 disturbs AR-V7 transcriptional activity and impairs AR-V7 nuclear localization and DNA binding. SC912 potently inhibits proliferation, induced cell-cycle arrest, and apoptosis of AR-V7 positive castration-resistant prostate cancer (CRPC) cells. It also inhibits growth of AR-V7 expressing CRPC xenografts.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description CWR-R1ca Human Prostate Cancer Cell Line is a valuable cell model for castration-recurrent prostate cancer studies. |
| form powder | form (Powder or Lyophilized powder or film or oil) | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -140 to -196°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color colorless to brown-yellow | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?