Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H28N6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.56
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
red to very dark purple
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
5-TAMRA Azide is a photostable, azide-functionalized carboxy-tetramethylrhodamine reporter that enables specific covalent labeling of alkyne-tagged biomolecules via bioorthogonal click chemistry. Its utility spans both copper-catalyzed (CuAAC) and copper-free strain-promoted (SPAAC) cycloadditions, facilitating applications from fixed-sample proteomics to real-time live-cell imaging. The probe leverages a bright TAMRA fluorophore (λex/λem ≈ 546/579 nm; ε ≈ 91,000 M⁻¹cm⁻¹; Φ ≈ 0.4) that maintains stable fluorescence from pH 4–9, ensuring robust quantification in fluorescence microscopy, flow cytometry, and in-gel scanning. Its pivotal advantage is the fusion of high-fidelity bioorthogonal reactivity with an orange-red spectral profile ideal for multiplexed analysis, minimizing interference from cellular autofluorescence and crosstalk with common blue and green fluorescent channels.
Disclaimer
Hygroscopic, Store with desiccant
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% |
| form powder | form powder or crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?