Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18CuN4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.05
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
faint orange to red
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Biochem/physiol Actions
Elesclomol-Cu(II), is a cell-permeable, complex of potent copper ionophore Elesclomol with copper II (Cu2+) that selectively targets the mitochondria of cancer cells reliant on oxidative phosphorylation (OXPHOS). Its core action involves ferredoxin 1 (FDX1)-mediated reduction within the mitochondrial matrix, releasing toxic Cu(I) to initiate a dual cell death cascade. This comprises both overwhelming oxidative stress leading to apoptosis and cuproptosis, a distinct, genetically-defined mechanism driven by the aggregation of lipoylated TCA cycle proteins, whose core components (such as FDX1 and DLAT) serve as key biomarkers. This unique FDX1-dependent process confers nanomolar cytotoxicity and synergistic in vivo efficacy, making it an invaluable probe for dissecting the interplay between metal homeostasis, mitochondrial metabolism, and proteotoxic stress.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?