Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.18
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Ph_N3 is a cell-permeable, clickable phenol probe designed for high-efficiency APEX2-catalyzed RNA proximity labeling in live cells, where a brief H₂O₂ pulse generates a short-lived phenoxyl radical for irreversible covalent tagging of proximal biomolecules within a ~20 nm radius. This mechanism provides superior performance over biotin-phenol for spatially resolved RNA mapping (APEX-seq), demonstrated by the high-confidence enrichment of 15 mitochondrial transcripts in mito-APEX2 cells with minimal organelle perturbation. Ph_N3’s clickable azide handle offers dual bioorthogonal routes (CuAAC/SPAAC) for versatile downstream analysis. Critically, its mechanistic orthogonality to singlet oxygen (¹O₂)-mediated chemistry is a pivotal advantage, enabling unprecedented sequential dual-location labeling protocols to investigate biomolecular dynamics.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?