Przejdź do
SML4480
Gambogenic acid
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-Gambogenic acid, (2Z)-4-[(1R,3aS,5S,12aS)-9-[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]-3a,4,5,7-tetrahydro-8,10-dihydroxy-3,3-dimethyl-11-(3-methyl-2-buten-1-yl)-7,13-dioxo-1,5-methano-1H,3H-furo[3,4-d]xanthen-1-yl]-2-methyl-2-butenoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H46O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
630.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
677,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Gambogenic acid (GNA) is a promising antitumor agent targeting EZH2 and modulating signaling pathways to inhibit proliferation, metastasis, enhance chemosensitivity, and overcome drug resistance. Acting in a time- and dose-dependent manner, GNA targets cancer hallmarks with broad activity by directly and covalently binding EZH2 (Cys668), disrupting PRC2, activating RIP1/p53/SLC7A11/GPX4, activating GSK3β while inhibiting Akt/mTOR, inducing ferroptosis, and downregulating metastasis proteins. These actions, mediated through pathways like Akt/mTOR, ROS/JNK, and NF-ĸB, result in tumor cell death and proliferation reduction, with GNA showing advantages over gambogic acid in antitumor effect and toxicity. In vitro and in vivo studies confirm GNA′s efficacy, but consideration should be given to potential drug-drug interactions due to GNA′s increase of liver CYP enzyme activity.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)