Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2620,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
68 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... NTRK3(4916)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE) | description purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description for serum, plasma and cell culture supernatants |
| Gene Information human ... NTRK3(4916) | Gene Information human ... NTRK3(4916) | Gene Information human ... NTRK3(4916) | Gene Information human ... NTRK3(4916) |
| technique(s) activity assay: suitable, inhibition assay: suitable | technique(s) western blot: 1:1000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:1000 | technique(s) ELISA: suitable |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| biological source human | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source - |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - | recombinant - |
| form aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?