Przejdź do
RAB1759
Human TRKC ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3930,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... NTRK3(4916)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NTRK3(4916)
General description
This ELISA antibody pair detects human TRKC. Other species not yet determined.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB1306628SRP0352SAB1306383
description
for serum, plasma and cell culture supernatants
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE)
description
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
human
Gene Information
human ... NTRK3(4916)
Gene Information
human ... NTRK3(4916)
Gene Information
human ... NTRK3(4916)
Gene Information
human ... NTRK3(4916)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
-
assay range
-
assay range
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
-
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: 1:1000
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
western blot: 1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
10 - Combustible liquids
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)