Product SRP0519, Human PD-1 (CD279), FC Fusion is supplied in 8 mM phosphate pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, and 20% glycerol.
Przejdź do
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
42.6 kDa
recombinant
expressed in HEK 293 cells
form
frozen liquid
mol wt
42.6 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PDCD1(5133)
General description
Ludzkie wydzielane białko fuzyjne programowanej śmierci komórki 1 (PD-1) - Fc, znane również jako PDCD1, SLEB2, CD279 i HPD-L, nr dostępu GenBank NM_005018, a.a 25-167, połączone na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1, wyrażane w systemie ekspresji komórek HEK293. MW = 42,6 kDa. To białko ma wyższą M.W. przez SDS-PAGE z powodu glikozylacji.
Physical form
Roztwór wodny
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hi, I would like to know the buffer composition of this product. Thanks.