Przejdź do
SRP0664
CBL-B, GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
Białko palca RING 56, Ligaza białek ubikwityny E3 CBL-B, Protoonkogen b chłoniaka linii B Casitas (CBL-B)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
72 kDa
1980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
form
frozen liquid
mol wt
72 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CBLB(868)
General description
Ludzki protoonkogen b chłoniaka linii B Casitas (CBL-B), znany również jako ligaza białek ubikwityny E3 CBL-B, białko palca RING 56 i białko wiążące SH3 CBL-B z mutacją Y363F GenBank Accession No. NM_017934, a.a. 39 - 426 z N-końcowym GST-Tag wyrażonym w systemie ekspresji E. coli. MW=72 kDa.
Physical form
Roztwór wodny
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0661SRP0663HPA018327
description
recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in E. coli
description
recombinant, expressed in E. coli
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
72 kDa
mol wt
48 kDa
mol wt
48 kDa
mol wt
-
UniProt accession no.
Q13191
UniProt accession no.
Q13191
UniProt accession no.
Q13191
UniProt accession no.
Q13191
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CBLB(868)
Gene Information
human ... CBLB(868)
Gene Information
human ... CBLB(868)
Gene Information
human ... CBLB(868)
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)