Przejdź do
SRP0722
KRAS (postać dojrzała), aktywny
PRECISIO® Kinase, recombinant
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~23 kDa
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
2.0-3.5 nmol/min·mg (GTPase-Glo)
mol wt
~23 kDa
concentration
0.1 μg/μL
accession no.
NM_033360
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... KRAS(3845)
Application
Przydatny do testów enzymatycznych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki KRAS (2-186) został wyrażony w komórkach E.coli przy użyciu N-końcowego znacznika His. Nadrodzina genów RAS koduje grupę blisko spokrewnionych białek o masie 21 000 daltonów (p21) o szczególnym powinowactwie do nukleotydów guaninowych (GTP). RAS i kilka innych białek komórkowych o podobnych właściwościach biochemicznych są wspólnie znane jako białka G i odgrywają kluczową rolę w wielu różnych czynnościach komórkowych, w tym we wzroście komórek, różnicowaniu, wydzielaniu i przemieszczaniu białek (1). Istnieją trzy formy genu RAS w komórkach określane jako H-RAS, N-RAS i K-RAS. Białka RAS odgrywają bezpośrednią rolę przyczynową w nowotworach u ludzi i innych chorobach. Mutanty H-RAS, N-RAS i K-RAS występują z różną częstotliwością w różnych typach nowotworów (2). Inni członkowie nadrodziny RAS również mogą przyczyniać się do powstawania nowotworów.
Preparation Note
Formuła w 50 mM fosforanie sodu, pH 7,0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazolu, 0,1 mM PMSF, 0,25 mM DTT, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4100599WH0003845M1HPA072761
description
PRECISIO® Kinase, recombinant
description
clone KRAS-A582, purified from hybridoma cell culture
description
clone 3B10-2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
concentration
0.1 μg/μL
concentration
-
concentration
-
concentration
0.1mg/ml
mol wt
~23 kDa
mol wt
antigen predicted mol wt 27.9 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
frozen liquid
form
aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
2.0-3.5 nmol/min·mg (GTPase-Glo)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)