Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
820-1110 nmol/min·mg
mol wt
~93 kDa
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
General description
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE) | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... PTPN6(5777) | Gene Information human ... PTPN6(5777) | Gene Information human ... PTPN6(5777) | Gene Information human ... PTPN6(5777) |
| specific activity 820-1110 nmol/min·mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - |
| form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
vPvM
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?