Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1660,00 zł
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
application(s)
cannabis testing
food and beverages
general analytical
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 20 assays | description sufficient for 20 assays | description sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests | description for use with enzymatic assay kits SA20, STA20 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| usage sufficient for 20 assays | usage sufficient for 20 assays | usage - | usage - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) cannabis testing | application(s) cannabis testing | application(s) agriculture | application(s) cannabis testing |
microbialanalysis | microbialanalysis | - | microbialanalysis |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?