Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 230,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 878,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H43Na3O10
Masa cząsteczkowa:
776.75
NACRES:
NB.34
eCl@ss:
32039090
230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Non-ionic
assay
95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
2.2 mM
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble, water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
CALX8 is a soft proprietary detergent. CALX8 is an ionic calixarene based detergent with three polar carboxylic groups and an octyl chain.
Application
CALX8 is used for
- Extraction of membrane proteins
- Solubilization of membrane proteins
- Stabilization of membrane proteins
Features and Benefits
- Mild detergent
- Not sensitive to pH variations
- Not sensitive to ionic strength
- Able to be combined with biological materials
- Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® |
| solubility DMSO: soluble, methanol: soluble, water: soluble | solubility DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 0.025 mM | solubility water: 0.5 M, DMSO: soluble, methanol: soluble | solubility DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 1.1 mM |
| CMC 2.2 mM | CMC 0.025 mM | CMC >10 mM | CMC 0.25 mM |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay 95% (HPLC) | assay 95% (HPLC) | assay 95% (HPLC) | assay 98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?