Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H47NO11
Masa cząsteczkowa:
525.63
NACRES:
NB.34
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
Non-ionic
assay
98% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
CALIXAR®
CMC
0.25 mM
solubility
water: 1.1 mM, DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
General description
DDLAC is a soft proprietary stabilization detergent. DDLAC is a non-ionic detergent with a lactobionamide head group and a dodecyl chain.
Application
DDLAC is used for
- Extraction of membrane proteins
- Solubilization of membrane proteins
- Stabilization of membrane proteins
Features and Benefits
- Mild detergent
- Not sensitive to pH variations
- Not sensitive to ionic strength
- Able to be combined with biological materials
- Can be used in a buffer or aqueous solution
Legal Information
CALIXAR is a registered trademark of CALIXAR SAS FRANCE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| CMC 0.25 mM | CMC 1.3 mM | CMC 0.56 mM ((TS)) | CMC >10 mM |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay 98% (HPLC) | assay 97% (HPLC) | assay 98% (HPLC) | assay 95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® | manufacturer/tradename CALIXAR® |
| description Non-ionic | description Non-ionic | description - | description Non-ionic |
| solubility DMSO: soluble, water: 1.1 mM, methanol: soluble | solubility water: >100 mM, methanol: soluble, DMSO: soluble | solubility DMSO: soluble, methanol: soluble, water: 28 mM | solubility water: 0.5 M, DMSO: soluble, methanol: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?