Przejdź do
SYNB135118
Synthware™ Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 180 mm, clear borosilicate glass 3.3
Synonim(y):
Synthware B135118, desiccator with Top Knob
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32049090
Material:
clear borosilicate glass 3.3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B135118
bottle O.D.
180 mm
General description
Desiccator, Clear, Id 180mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Application
kemetch; synthware; desiccator
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNB135115SYNB135124SYNB135121
description
bottle O.D. 180 mm, clear borosilicate glass 3.3
description
bottle O.D. 150 mm, clear borosilicate glass 3.3
description
bottle O.D. 240 mm, clear borosilicate glass 3.3
description
bottle O.D. 210 mm, clear borosilicate glass 3.3
manufacturer/tradename
Kemtech B135118
manufacturer/tradename
Kemtech B135115
manufacturer/tradename
Kemtech B135124
manufacturer/tradename
Kemtech B135121
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
bottle O.D.
180 mm
bottle O.D.
150 mm
bottle O.D.
240 mm
bottle O.D.
210 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)