Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear borosilicate glass 3.3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech B135124
bottle O.D.
240 mm
General description
Desiccator, Clear, Id 240mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Application
kemetch; synthware; desiccator
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description bottle O.D. 240 mm, clear borosilicate glass 3.3 | description bottle O.D. 150 mm, clear borosilicate glass 3.3 | description bottle O.D. 210 mm, clear borosilicate glass 3.3 | description bottle O.D. 180 mm, clear borosilicate glass 3.3 |
| manufacturer/tradename Kemtech B135124 | manufacturer/tradename Kemtech B135115 | manufacturer/tradename Kemtech B135121 | manufacturer/tradename Kemtech B135118 |
| material clear borosilicate glass 3.3 | material clear borosilicate glass 3.3 | material clear borosilicate glass 3.3 | material clear borosilicate glass 3.3 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| bottle O.D. 240 mm | bottle O.D. 150 mm | bottle O.D. 210 mm | bottle O.D. 180 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Desiccator with lid and ceramic plate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?