Przejdź do
SYNF43243L
Synthware™ Kolba z trzema szyjkami i okrągłym dnem oraz skośnymi szyjkami bocznymi
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F43243L, kolba okrągła z 3 szyjkami
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026zSchnelldorf Distribution
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Material:
clear
Manufacturer/tradename:
Kemtech F43243L
Packaging:
pack of 1 ea
Joint:
side joint: ST/NS24/40
1290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki16 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear
joint
side joint: ST/NS24/40
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F43243L
bottle capacity
3000 mL
General description
Kolba, okrągłe dno, 3 szyjki, środek 24/40, bok 24/40, 3L
Application
kemetch; synthware; kolba; okrągłe dno; trzy szyjki
Features and Benefits
Chemia organiczna
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF43401LSYNF44243LSYNF43242L
description
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
description
1000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
description
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
description
2000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
manufacturer/tradename
Kemtech F43243L
manufacturer/tradename
Synthware F43401L
manufacturer/tradename
Kemtech F44243L
manufacturer/tradename
Synthware F43242L
material
clear
material
three-neck (angled side necks), borosilicate glass flask, round bottom
material
clear
material
borosilicate glass flask, three-neck , round bottom
joint
side joint: ST/NS24/40
joint
side joint: ST/NS24/40, center joint: ST/NS24/40
joint
side joint: ST/NS24/40
joint
center joint: ST/NS24/40, side joint: ST/NS24/40
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
bottle capacity
3000 mL
bottle capacity
-
bottle capacity
3000 mL
bottle capacity
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)