Przejdź do
SYNF580010
Synthware™ Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 10 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 55 mm
Synonim(y):
Synthware F580010, storage tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear glass , round bottom
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear glass , round bottom
sterility
non-sterile
feature
neck thread Internal
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F580010
O.D. × L
22 mm × 55 mm
capacity
10 mL
valve L
0-4 mm
General description
Schlenk Tube, High Vac Valve, 10mL, Valve 0-4mm, 22X55mm includes Accessories: S600004T
Application
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF580810SYNF580020SYNF580820
description
capacity 10 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 55 mm
description
capacity 10 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 65 mm
description
capacity 20 mL, valve L 0-4 mm, O.D. × L 22 mm × 110 mm
description
capacity 20 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 30 mm
material
clear glass , round bottom
material
clear glass , round bottom
material
clear glass , round bottom
material
round bottom, clear glass
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
O.D. × L
22 mm × 55 mm
O.D. × L
19 mm × 65 mm
O.D. × L
22 mm × 110 mm
O.D. × L
19 mm × 30 mm
valve L
0-4 mm
valve L
0-8 mm
valve L
0-4 mm
valve L
0-8 mm
manufacturer/tradename
Kemtech F580010
manufacturer/tradename
Kemtech F580810
manufacturer/tradename
Kemtech F580020
manufacturer/tradename
Kemtech F580820
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)