Przejdź do
SYNP290170
Synthware™ Crystallizing dish with spout
clear borosilicate glass 3.3, volume 150 mL, diam. × H 80 mm × 40 mm
Synonim(y):
Synthware P290170
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040603
Manufacturer/tradename:
Kemtech P290170
Packaging:
pack of 1 ea
Material:
clear borosilicate glass 3.3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech P290170
diam. × H
80 mm × 40 mm
volume
150 mL
General description
Dish, Crystallizing, With Spouts, 80X40mm, 150mL Capacity
Application
kemetch; synthware; dish; crystallizing
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNP291200SYNP290700SYNS371206
description
clear borosilicate glass 3.3, volume 150 mL, diam. × H 80 mm × 40 mm
description
clear borosilicate glass 3.3, volume 900 mL, diam. × H 150 mm × 75 mm
description
clear borosilicate glass 3.3, volume 250 mL, diam. × H 100 mm × 50 mm
description
borosilicate glass 3.3, capacity 30 mL
manufacturer/tradename
Kemtech P290170
manufacturer/tradename
Kemtech P291200
manufacturer/tradename
Kemtech P290700
manufacturer/tradename
Kemtech S371206
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
material
clear borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
volume
150 mL
volume
900 mL
volume
250 mL
volume
-
diam. × H
80 mm × 40 mm
diam. × H
150 mm × 75 mm
diam. × H
100 mm × 50 mm
diam. × H
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)