Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.72
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
275-361-2
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, under inert gas
3330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Tocainide hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: ≥5 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChI key
AMZACPWEJDQXGW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Tocainide hydrochloride may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Tocainide hydrochloride is a sodium channel blocker; Class IB antiarrhythmic.
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Tocainide is voltage-dependent and use-dependent sodium channel blocker (class IB type antiarrhythmic); Ki = 115 μM in blockade of inactivated-state sodium channels; IC50 = 985μM in blockade of Na+ currents at a holding potential (HP) of -140 mV; IC50 = 254 μM in blockade of Na+ currents at HP -70 mV; IC50 = 523 μM in blockade of Na+ currents at tonic block (-100 mV); IC50 = 248 μM for use-dependent block at 10 Hz.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description - | description - |
| form solid | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition under inert gas, desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: ≥5 mg/mL | solubility - | solubility - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?