Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2560,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2560,00 zł
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
mol wt
521.69 g/mol
CMC
4
HLB
20.1
application(s)
(Cell Biology, Drug formulation)
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCCS(=O)([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C26H45NO6S/c1-16(4-7-23(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-24-21(9-11-26(19,20)3)25(2)10-8-18(28)14-17(25)15-22(24)29/h16-22,24,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33)/t16-,17+,18-,19-,20+,21+,22+,24+,25+,26-/m1/s1
InChI key
BHTRKEVKTKCXOH-LBSADWJPSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Tauroursodeoxycholic is a detergent useful for the solubilization of lipids and membrane-bound proteins. | description ≥98 atom % D, ≥98% (CP) | description BioXtra, ≥97% (TLC) |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (CP) | assay ≥97% (TLC) |
| application(s) (Cell Biology, Drug formulation) | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| mol wt 521.69 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt micellar avg mol wt 3100 |
| CMC 4 | CMC - | CMC - | CMC 1-4 mM (20-25°C) |
| HLB 20.1 | HLB - | HLB - | HLB - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?