Przejdź do
T0397
L-Thyroxine sodium salt pentahydrate
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
Synonim(y):
3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine sodium salt, Sodium levothyroxine, T4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H2I2OC6H2I2CH2CH(NH2)COONa · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
888.93
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-221-4
Beilstein/REAXYS Number:
5721845
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥98%
280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
assay
≥98%
form
powder
potency
5-50 ng/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
207-210 (dec.) (lit.)
solubility
cell culture medium: 0.1 mg/mL, H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
InChI key
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
Gene Information
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
L-Thyroxine (T4) and triiodo-L-thyronine (T3) are iodine-containing hormones produced from thyroglobulin in the thyroid follicular cells. The stimulation of metabolic rate and regulation of growth and development by these hormones appear to be due to their effects on DNA transcription and thus, protein synthesis.
Physical form
powder-0 °C; stock-frozen in working aliquots, avoid repeated freeze/thaw, solution stable 2-8 °C, 30 days
Preparation Note
To prepare 20 μg/ml stock solution, add 50 ml sterile culture medium.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2501T2376T1775
description
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC)
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
STOT RE 1
Narządy docelowe
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)