Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2780,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
42.6 kDa
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| mol wt 42.6 kDa | mol wt 36.8 kDa | mol wt 45.9 kDa | mol wt 39.7 kDa |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?