Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
378,00 zł
vapor pressure
1 mmHg ( 64 °C)
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder or crystals
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.5% | description meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101% | description FCC, FG | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥98.5% | assay 99-101% | assay - | assay - |
| bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) | bp 232 °C (lit.) |
| mp 48-51 °C (lit.) | mp 48-51 °C | mp 48-51 °C (lit.) | mp 48-51 °C (lit.) |
| density 0.965 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.965 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.965 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.965 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| vapor pressure 1 mmHg ( 64 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 64 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 64 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 64 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thymol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?