Przejdź do
T0523
apo-Transferrin from mouse
≥98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
630,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
34058011
Form:
powder
Assay:
≥98%
Biological source:
mouse
630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
protein quantification: suitable
solubility
H2O: 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
mouse ... Trf(22041)
General description
Transferrin is a 79 kDa protein and possesses two lobes, an N-terminal and a C-terminal lobe, interconnected by a short spacer. The domains interact to form metal ion-binding site.
Application
Apo-Transferrin from mouse has been used in serum protein quantification using surface plasmon resonance (SPR) microarray and serum protein cross-reactivity analysis. It has also been used in the analytical approaches for glycosylation studies like intact glycoprotein analysis, glycopeptide analysis and glycan analysis.
Biochem/physiol Actions
Apo-Transferrin from mouse is a serum protein involved in the transfer of iron to the cells. Apotransferrin can bind two Fe3+ ions. In the iron bound state, it is referred to as transferrin. It binds to transferrin receptors in the extracellular surface of cell membrane, internalizes and releases iron in the cytoplasm. Apotransferrin is cycled back to the serum for iron transport.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T2252T3705T3309
description
≥98%
description
≥95% protein basis (biuret)
description
Optiferrin™, recombinant, expressed in rice
description
≥98%
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
assay
≥98%
assay
≥95% protein basis (biuret), ≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
mouse ... Trf(22041)
Gene Information
human ... TF(7018)
Gene Information
human ... TF(7018)
Gene Information
human ... TF(7018)
UniProt accession no.
Q921I1
UniProt accession no.
P02787
UniProt accession no.
P02787
UniProt accession no.
P02787
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)