Przejdź do
T0656
1,3,4,6-Tetrachloro-3α,6α-diphenylglycouril
Synonim(y):
Iodo-Gen®, NSC 4462
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10Cl4N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Halogenations
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClN1C(=O)N(Cl)C2(N(Cl)C(=O)N(Cl)C12c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C16H10Cl4N4O2/c17-21-13(25)23(19)16(12-9-5-2-6-10-12)15(21,11-7-3-1-4-8-11)22(18)14(26)24(16)20/h1-10H
InChI key
FJQZXCPWAGYPSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Iodination reagent used in radioiodination acting as an oxidative agent
Reagent involved in comparison studies with chloramine-T
Reagent used for oxidation of urazoles
Legal Information
Iodo-Gen is a registered trademark of Pierce Biotechnology, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
651435M72803N9162
description
-
description
97%
description
98%
description
≥90% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
reaction suitability
reaction type: Halogenations
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)