Przejdź do
T0875
Sodium taurodeoxycholate hydrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-([3α,12α-Dihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl]amino)ethanesulfonic acid, Taurodeoxycholic acid sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1840,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5990,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 750,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H44NO6SNa · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.69 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901204
548,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
mol wt
micellar avg mol wt 3100
aggregation number
6
CMC
1-4 mM (20-25°C)
application(s)
sample preservation
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
OLPIZAYYAVQETM-GGPRKOIFSA-M
Application
Bile salt-related, anionic detergent used for isolation of membrane proteins including inner mitochondrial membrane proteins.
Sodium taurodeoxycholate hydrate has been used in a study to assess the effect of submicellar concentrations of bile salts on the lipid bilayer membrane. It has also been used in a study to investigate polymorphic behavior in protein-surfactant mixtures.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0557580221900073
description
≥95% (HPLC)
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
description
Detergent useful for the solubilization of lipids and membrane-bound proteins. Aggregation number: 6.
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (CP)
aggregation number
6
aggregation number
6
aggregation number
6
aggregation number
-
application(s)
sample preservation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
mol wt
micellar avg mol wt 3100
mol wt
micellar avg mol wt 3100
mol wt
521.28  g/mol
mol wt
-
CMC
1-4 mM (20-25°C)
CMC
1-4 mM (20-25°C)
CMC
1 - 4 mM
CMC
-
description
anionic
description
anionic
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium taurodeoxycholate hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?