Przejdź do
T0909
Tenoxicam
NSAID
Synonim(y):
4-Hydroxy-2-methyl-N-2-pyridinyl-2H-thieno(2,3-e)-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H11N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
395,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, yellow-green
SMILES string
O=C(NC1=NC=CC=C1)C2=C(O)C(SC=C3)=C3S(N2C)(=O)=O
InChI
1S/C13H11N3O4S2/c1-16-10(13(18)15-9-4-2-3-6-14-9)11(17)12-8(5-7-21-12)22(16,19)20/h2-7,17H,1H3,(H,14,15,18)
InChI key
LZNWYQJJBLGYLT-UHFFFAOYSA-N
Application
Tenoxicam has been used:
  • as a non-steroidal anti-inflammatory agent (NSAID) to study its effects on root gravitropism in Arabidopsis thaliana
  • as a standard in microanalysis of NSAIDs by spectrophotometry
  • to test its effect on surface potential andmembrane fluidity modification in phosphoglyceride monolayers
Biochem/physiol Actions
Tenoxicam (TX) possesses antipyretic and analgesic effects. It elicits radical scavenging activity and has the potential to treat enkylosing spondylitis, extra-articular diseases, acute gout, and rheumatic diseases. It is also effective in treating primary dysmenorrhea, postpartum uterine contraction pain, and post-operation backaches. TX is capable of inhibiting prostaglandin synthesis.
Non-steroidal antiinflammatory drug (NSAID) with comparatively low risk of renal or hepatic toxicity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP708T0040800BP709
Tenoxicam British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP708
Tenoxicam
Tenoxicam European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T0040800
Tenoxicam
description
NSAID
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
crystalline powder
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, yellow-green
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tenoxicam
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)