Przejdź do
T165
S(+)-Terguride
solid
Synonim(y):
S(+)-N,N-Diethyl-N′([8α]-6-methylergolin-8-yl)urea, S(+)-Terguride (5R, 8S, 10R)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H28N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-624-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
optical activity
[α]20/D +28°, c = 0.2 in pyridine(lit.)
color
white
solubility
DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble
SMILES string
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CN2C)NC(=O)N(CC)CC
Gene Information
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Biochem/physiol Actions
Ergot derivative; dehydrogenated analog of lisuride; D2 dopamine receptor partial agonist.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)