Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 532,00 zł 452,20 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
452,20 zł
Cena katalogowa532,00 złZaoszczędź 15%biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
mp
139-140 °C
solubility
ethanol: 20 mg/mL, DMSO: <25 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(\C=C(\C#N)C#N)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H22N2O/c1-17(2,3)14-8-12(7-13(10-19)11-20)9-15(16(14)21)18(4,5)6/h7-9,21H,1-6H3
InChI key
MZOPWQKISXCCTP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... EGFR(1956), ORAI1(84876), PDGFRA(5156), PDGFRB(5159)
mouse ... Eef2k(13631), Prkaca(18747), Prkca(18750), Src(20779)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description solid | description ≥98% |
| form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: insoluble, ethanol: 20 mg/mL, DMSO: <25 mg/mL | solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow, DMSO: soluble |
| color yellow | color - |
| biological source synthetic (organic) | biological source - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?