Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 574,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1960,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3370,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.65
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
L-Tyrosine hydrochloride, ≥98% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
239 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3.ClH/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
JJWFIVDAMOFNPS-QRPNPIFTSA-N
Gene Information
human ... GRIN2C(2905)
mouse ... GRIN2C(14813)
rat ... GRIN2C(24411)
Biochem/physiol Actions
Tyrosine is a nonessential amino acid found in mammal, fish and birds. It participates in protein modification, such as phosphorylation, nitrosation and sulfation. It is involved in immune response regulation and prevents the generation of inflammatory cytokines and superoxide. Tyrosine serves as a precursor for epinephrine, norepinephrine, dopamine, thyroid hormones and melanin biosynthesis. Tyrosine phosphorylation is associated with a number of cellular processes such as cell proliferation and migration, development of the embryo, cellular metabolism and transcription. Tyrosine phosphorylation also aids activation of the enzymatic function of a protein.
Other Notes
Amino acid precursor of dopamine and other catecholamines
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?