Przejdź do
T2379
Tubocurarine hydrochloride pentahydrate
≥97%, neuromuscular blocker
Synonim(y):
(+)-Tubocurarine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H41ClN2O6 · HCl · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
771.72
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97%
Produkt T2379 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tubocurarine hydrochloride pentahydrate, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
solubility
H2O: soluble 50 mg/ml, with heating as required, clear to slightly hazy, colorless to yellow, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.Cl.[Cl-].COc1cc2CCN(C)[C@H]3Cc4ccc(Oc5c(O)c(OC)cc6CC[N+](C)(C)[C@H](Cc7ccc(O)c(Oc1cc23)c7)c56)cc4
InChI
1S/C37H40N2O6.2ClH.5H2O/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;;;;;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H;5*1H2/t28-,29+;;;;;;;/m0......./s1
InChI key
WMIZITXEJNQAQK-GGDSLZADSA-N
Application
Tubocurarine hydrochloride pentahydrate has been used as a acetylcholinesterase inhibitor (Ach) inhibitor in myotubes, muscle and as neuromuscular junction blocker in zebra fish embryos.
Biochem/physiol Actions
Tubocurarine is a muscle relaxant and a nicotinic acetylcholine receptor antagonist. It can induce neuromuscular blocking.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Tubocurarine hydrochloride pentahydrate is soluble in water at 50 mg/ml (with heat as required) and yields a clear to slightly hazy, colorless to yellow solution. It is also soluble in methanol and ethanol.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)