Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
TRITC conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
storage condition
protect from light
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:64, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate TRITC conjugate | conjugate TRITC conjugate | conjugate TRITC conjugate |
| technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, direct immunofluorescence: 1:64 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:64 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:400, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 |
| biological source rabbit | biological source goat | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?