Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 527,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 915,00 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
527,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
TRITC conjugate
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:64
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-TRITC antibody is specific for mouse IgG and all subclasses, it cross reacts with mouse IgA and IgM. Antibody purification is by ion exchange chromatography after which it is conjugated to crystalline tetramethylrhodamine isothiocyanate (TRITC).
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description - | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:64 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, direct immunofluorescence: 1:64 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, direct immunofluorescence: 1:100 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| conjugate TRITC conjugate | conjugate TRITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?