Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24I2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
550.21
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
209-007-5
MDL number:
Nazwa produktu
Thymol iodide,
form
powder
Quality Segment
εmax
≥320 at 241-246 nm in chloroform
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)cc1OI)-c2cc(C(C)C)c(OI)cc2C
InChI
1S/C20H24I2O2/c1-11(2)15-9-17(13(5)7-19(15)23-21)18-10-16(12(3)4)20(24-22)8-14(18)6/h7-12H,1-6H3
InChI key
SHOKWSLXDAIZPP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Iodinated thymol with mild antiseptic activity
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?