Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 841,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
841,00 zł
Nazwa produktu
Tamoxifen, powder, Suitable for cell culture
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
storage condition
protect from light
mp
97-98 °C (lit.)
solubility
acetone: 1 g, clear, colorless to faintly yellow (1 g/ 30 mL)
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
InChI key
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
As an antibiotic, TAM increases membrane permeabilityand is active against Gram-positive and Gram- negative bacterial strains. It actsas both bactericidal and bacteriostatic agent.
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, Suitable for cell culture | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ≥99% | description analytical standard |
| mode of action cell membrane | interferes, enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action enzyme | inhibits | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| assay ≥99% | assay - | assay ≥99% | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form - |
| solubility acetone: 1 g, clear, colorless to faintly yellow (1 g/ 30 mL) | solubility - | solubility chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow, 2-propanol: soluble, DMSO: soluble, H2O: insoluble <0.1% at 20 °C, ethanol: soluble, propylene glycol: soluble, methanol: soluble | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamoxifen
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?