Przejdź do
T2879
Tyramine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, neuromodulator
Synonim(y):
4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylamine hydrochloride, Tyrosamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
115,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-462-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3627058
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98%
115,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tyramine hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
mp
271-274 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
Cl[H].NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
InChI key
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Tyramine hydrochloride has been:
  • coinfused with adenosine in control subjects and patients in order to reduce leg blood flow by 50% without affecting arterial blood pressure
  • labelled with fluorescence dyes (Atto 488 and Atto 655) to serve as a substrate for peroxidase in immunofluorescence analysis
  • used in dimethylformamide, labelled with 5-(and-6)carboxyfluorescein, succinimidyl ester/biotin to serve as a substrate for peroxidase in tyramide signal amplification
Biochem/physiol Actions
Can enter catecholaminergic terminals and be released as a false transmitter.
Tyramine is a biogenic amine and a neuromodulator localized to the nervous system. Tyrosine decarboxylase catalysis the formation of tyramine from tyrosine. Tyramine is found to be associated with a number of psychiatric disorders. Tyramine ingestion depletes serotonin, epinephrine and norepinephrine reserves. This results in elevated biological events such as cardiovascular function, blood pressure, glucose production and overall metabolism. It also causes depression, migraine and insomnia. Tyramine is present is several food sources. The process of food fermentation and spoilage increases its tyramine content.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T9034480345W421501
Tyramine analytical standard
Supelco
80345
Tyramine
description
≥98%
description
≥98.0%
description
analytical standard
description
98%, FG
assay
≥98%
assay
≥98.0%
assay
98.0-102.0% (wt., NT), ≥98.5% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
solubility
H2O: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
271-274 °C (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
mp
160-162 °C (lit.)
Gene Information
human ... ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
Gene Information
rat ... Drd2(24318)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)