Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 458,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.17
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-274-8
Beilstein/REAXYS Number:
7442241
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Assay:
≥95%
Form:
powder
458,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white to brown, Faint Grey to Grey
mp
222-224 °C (lit.)
solubility
H2O: 500 mg/10 mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
InChI key
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride (TMPD) is a redox mediator used in the oxidase test for detecting bacterial cytochrome c oxidases. TMPD is commonly used to perform the oxidase test for the colorimetric identification of pathogenic and non-pathogenic bacteria.
Application
N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride has been used to determine the oxidase activity displayed by various microorganisms.
Disclaimer
May darken in storage.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N,N′,N′-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?