Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 413,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 766,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N2 · C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
410.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
208-318-3
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Trimipramine maleate salt, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
chloroform: soluble 50 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H26N2.C4H4O4/c1-16(14-21(2)3)15-22-19-10-6-4-8-17(19)12-13-18-9-5-7-11-20(18)22;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11,16H,12-15H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
YDGHCKHAXOUQOS-WLHGVMLRSA-N
Gene Information
Application
Trimipramine maleate has been used to develop chiral separation methods using capillary electrophoresis4.
Biochem/physiol Actions
Antidepressant; serotonin transport blocker that also blocks norepinephrine uptake.
Preparation Note
Trimipramine maleate is soluble in chloroform at 50 mg/ml to yield a clear, colorless to faint yellow solution.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?