Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7F3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.17
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
225039
3420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 333 nm; λem 416 nm in methanol
SMILES string
COc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C11H7F3O3/c1-16-6-2-3-7-8(11(12,13)14)5-10(15)17-9(7)4-6/h2-5H,1H3
InChI key
HAZHUELNIGDYQH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?