Przejdź do
T3258
Tetracycline
98.0-102.0% (HPLC)
Synonim(y):
Tetracycline Hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
429,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O8 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
444.43 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
51284017
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-481-9
Beilstein/REAXYS Number:
2230417
MDL number:
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98.0-102.0% (HPLC)
form
powder or crystals
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
color
faint yellow to dark yellow
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30)/t9-,10-,15-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OFVLGDICTFRJMM-WESIUVDSSA-N
Gene Information
General description
Chemical structure: tetracycline
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Tetracycline passively diffuses through proin channels in the cell membrane, binding to 30S ribosomes and inhibits protein synthesis by preventing access of aminoacyl tRNA to the acceptor site on the mRNA-ribosome complex. It also binds to the bacterial 50S ribosomal subunit, altering the membrane and causing intracellular components to leak from bacterial cells. The inhibitory effects can be reversed by washing, suggesting that it is the reversibly bound antibiotic, and not the irreversibly bound drug, that is responsible for antibacterial action.
Mode of Resistance: The effects are inactivated via a loss of cell wall permeability.
Antimicrobial spectrum: Includes a wide range of antimicrobial activity against gram-positive and gram-negative bacteria.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
87128T8032T7660
description
98.0-102.0% (HPLC)
description
98.0-102.0% (HPLC)
description
powder
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetracycline
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How do I prepare a stock solution of T3258 Tetracycline? What is it soluble in?
    1 answer
    1. This product is soluble in methanol or ethanol, giving a completely clear solution at up to 30 mg/ml. The stability of this material in solution is pH-dependent. Stock solutions prepared in ethanol are estimated to be stable for 1-3 months when aliquoted and stored at -20°C. Please see the link below to review the product datasheet which also lists the solubility in 1 M HCl. Note that the potency is reduced in solutions with a pH below 2. https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/406/734/t3258dat.pdf