Przejdź do
T3568
TrypZean® bovine
recombinant, expressed in corn, lyophilized powder, ≥3,350 units/mg solid
Synonim(y):
Trypsin bovine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-650-8
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
≥3,350 units/mg solid
Recombinant:
expressed in corn
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in corn
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,350 units/mg solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... TRYP8(282603)
General description
TrypZean® eliminates the introduction of animal source contaminants found in traditional bovine and porcine trypsins.
Application
TrypZean® has been used in a study to assess the use of animal protein-free products for passaging adherent human adipose-derived stromal/stem cells. TrypZean® has also been used in a study to compare a recombinant trypsin with the porcine pancreatic extract on sperm used for the in vitro production of bovine embryos.
Eliminates the introduction of animal source contaminants found in traditional bovine and porcine trypsins.
Biochem/physiol Actions
For dissociation of cultured cells.
Preparation Note
Manufactured by Applied Biotechnology Institute utilizing proprietary transgenic plant protein expression system.
Other Notes
View more information on trypsin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
Legal Information
Trypzean is a registered trademark of ProdiGene, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6763T3449T1143
description
recombinant, expressed in corn, lyophilized powder, ≥3,350 units/mg solid
description
Type V-S, ≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
description
recombinant, expressed in corn, sterile-filtered
description
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
Gene Information
cow ... TRYP8(282603)
Gene Information
cow ... TRYP8(282603)
Gene Information
-
Gene Information
bovine ... TRYP8(282603)
specific activity
≥3,350 units/mg solid
specific activity
≥8,500 BAEE units/mg protein (biuret)
specific activity
-
specific activity
≥10,000 BAEE units/mg protein (E1%/280, after activation to trypsin)
recombinant
expressed in corn
recombinant
-
recombinant
expressed in corn
recombinant
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
aqueous solution
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q29463
UniProt accession no.
Q29463
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q29463
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What should be the working concentration (mg/ml)? thank you!
    1 answer
    1. For the dissociation of monolayer cultures, the suggested working concentration is 0.0025%. The working concentration for use with solid tissue has not been established. The concentration should be optimized by the end user.