Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
212-270-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2416853
eCl@ss:
32150313
Nazwa produktu
DL-m-Tyrosine, crystalline
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
color
off-white to yellow
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble
application(s)
detection
SMILES string
NC(Cc1cccc(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
InChI key
JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYSA-N
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?