Przejdź do
T3652
Triptolide
from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid, immunosuppressant
Synonim(y):
PG 490
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
876,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.40
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
876,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Triptolide, from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
biological source
Tripterygium wilfordii
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1OCC2=C1CC[C@]3(C)[C@]4(O5)[C@@H]5[C@H]6[C@@](O6)(C(C)C)[C@@H](O)[C@]4(O7)[C@@H]7C[C@]32[H]
InChI
1S/C20H24O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14,16,22H,4-7H2,1-3H3/t11?,12-,13-,14-,16+,17-,18-,19+,20+/m0/s1
InChI key
DFBIRQPKNDILPW-KTGKZQHOSA-N
Application
Triptolide has been used as a NF-κB inhibitor to study the inhibition of cell invasion and angiogenesis in human thyroid cancer cells6. Triptolide has also been used to study its apoptotic effects in anaplastic thyroid cancer cells7.
Biochem/physiol Actions
Triptolide is a diterpene triepoxide, the principal active ingredient in extracts from the Chinese herb Tripterygium wilfordii hook (TwHF). It is a potent immunosuppressant and anti-inflammatory. Triptolide has been shown to inhibit the expression of IL-2 in activated T cells at the level of purine-box/nuclear factor and NF-κB mediated transcription activation. It synergizes with cyclosporin A in promoting graft survival in animal models and in suppression of graft versus host disease in allogeneic bone marrow transplants. In addition, it induces apoptosis in tumor cells and potentiates tumor necrosis factor (TNFα) induction of apoptosis in part through the suppression of c-IAP2 and c-IAP1 induction.
Preparation Note
Triptolide is soluble in DMSO. The stock solution should be stored in DMSO at -20 deg C after reconstitution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
645900PHL89811PHL89812
Triptolide phyproof® Reference Substance
PHL89811
Triptolide
Triptonide phyproof® Reference Substance
PHL89812
Triptonide
description
from Tripterygium wilfordii, ≥98% (HPLC), solid
description
A novel diterpene triepoxide isolated from the Chinese herb Tripterygium wilfordii that acts as a potent immunosuppressant and anti-inflammatory agent.
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
form
solid
form
solid
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
off-white
color
-
color
-
biological source
Tripterygium wilfordii
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triptolide
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)