Przejdź do
T4071
L-Threonine
Synonim(y):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7950,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
43 790,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
93 840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.12
EC Number:
200-774-1
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1721646
MDL number:
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
non-animal source
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp
256 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChI key
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.
Application
L-Threonine is a β-hydroxy-α-amino acid. It is an essential amino acid and can be used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
61506T8441T8625
L-Threonine
SAFC
T4071
L-Threonine
description
-
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
biological source
non-animal source
biological source
-
biological source
non-animal source
biological source
-
form
crystalline powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98.5%
assay
-
assay
99.0-101.0%
assay
≥98% (HPLC)
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
foreign activity
cytotoxicity, tested
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Threonine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)