Przejdź do
T4138
HT-2 Toxin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
15-Acetoxy-3α,4β-dihydroxy-8α-(3-methylbutyryloxy)-12,13-epoxytrichothec-9-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt T4138, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
availability
not available in USA
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@H](O)[C@@H](O)C(C)([C@@]1(COC(C)=O)C[C@H](OC(=O)CC(C)C)C(C)=C2)C34CO4
InChI
1S/C22H32O8/c1-11(2)6-16(24)29-14-8-21(9-27-13(4)23)15(7-12(14)3)30-19-17(25)18(26)20(21,5)22(19)10-28-22/h7,11,14-15,17-19,25-26H,6,8-10H2,1-5H3/t14-,15+,17+,18+,19+,20?,21+,22?/m0/s1
InChI key
PNKLMTPXERFKEN-CKRUGLOOSA-N
Application
HT-2 toxin is a fusarium mycotoxin (secondary fungal metabolite toxic to human and animals) which may be used as a reference material in systems that detect mycotoxins. HT-2 toxin may be used in in vitro studies to understand its mechanisms of cytotoxicity.
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)