Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 701,00 zł 595,85 zł |
Informacje o tej pozycji
595,85 zł
Cena katalogowa701,00 złZaoszczędź 15%material
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Ted Pella 523-C
size
110 mm
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Style #3C, very sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) | description Style #5, Fine needle-sharp, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) | description Style #3C, very sharp, anti-magnetic stainless steel | description Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) |
| material non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) | material non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) | material anti-magnetic stainless steel | material non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent) |
| size 110 mm | size 110 mm | size 110 mm | size 115 mm |
| manufacturer/tradename Ted Pella 523-C | manufacturer/tradename Ted Pella 525 | manufacturer/tradename Ted Pella 503C-NM | manufacturer/tradename Ted Pella 527 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?