Przejdź do
T4444
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, aqueous solution
Synonim(y):
TMB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
638,00 zł
4 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
638,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Supersensitive, for ELISA, ready to use solution
Quality Segment
form
aqueous solution
technique(s)
protein detection: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
General description
This product contains 3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) in a mildly acidic buffer. The substrate is supplied as a one component ready to use solution. Rate kinetics are approx. 40% faster than traditional TMB formulations. Not recommended for membrane or immunohistochemical applications that require a precipitating reaction product.
Application
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) is a peroxidase substrate suitable for use in ELISA procedures. The substrate produces a soluble end product that is pale blue in color and can be read spectrophotometrically at 370 or 655 nm. The TMB reaction may be stopped with 2 M H2SO4 (resulting in a yellow color), and read at 450 nm.
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine Liquid Substrate, Supersensitive, for ELISA has been used as a substrate for peroxidase:
  • to determine synthesized hyaluronan and HAS2 (hyaluronan-synthesizing enzyme) expression by the transfectant
  • to measure the levels of α-hemolysin toxin
  • in imaging bound IgGs
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09743T552511484281001
description
ready to use solution
description
standard for GC
description
tablet, 1 mg substrate per tablet
description
solution (ready-to-use), suitable for ELISA, pkg of 100 mL
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
chromatography: suitable, HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
protein detection: suitable, ELISA: suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
form
aqueous solution
form
-
form
tablet
form
solution (ready-to-use)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)