Przejdź do
T4510
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
p-Nitrophenyl-5V-thymidine-monophosphate, p-Nph-5V-TMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N3O10PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C(N1)=O)=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(OC(C=C3)=CC=C3[N+]([O-])=O)=O)O2)C1=O.[Na]
InChI
1S/C16H18N3O10P.Na.H/c1-9-7-18(16(22)17-15(9)21)14-6-12(20)13(28-14)8-27-30(25,26)29-11-4-2-10(3-5-11)19(23)24;;/h2-5,7,12-14,20H,6,8H2,1H3,(H,25,26)(H,17,21,22);;
InChI key
PHNRUCBIIRECII-UHFFFAOYSA-N
General description
A sensitive chromogenic substrate for venom phosphodiesterase. It is not hydrolyzed by bovine spleen phosphodiesterase.
Application
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt has been used as a substrate for assessing phosphodiesterase activity. It is also been used as a nucleotide analog in the autotaxin inhibition assay.
Biochem/physiol Actions
Thymidine 5′-monophosphate p-nitrophenyl ester sodium salt is an artificial substrate marker for 5′-nucleotide phosphodiesterase enzyme activity. It is also used as a substrate for autotaxin (ATX, NPP2), which is a member of the ecto-nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase (NPP) enzyme family.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T7004T9375T6754
description
≥98% (HPLC)
description
≥99%
description
≥96% (HPLC)
description
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥98%
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL to clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)