Przejdź do
T4577
Terodiline hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
Bicor, N-(1,1-Dimethylethyl)-alpha-methyl-gamma-phenylbenzenepropamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27N·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.90
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(CC(c1ccccc1)c2ccccc2)NC(C)(C)C
InChI
1S/C20H27N.ClH/c1-16(21-20(2,3)4)15-19(17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,16,19,21H,15H2,1-4H3;1H
InChI key
RNGHAJVBYQPLAZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Terodiline hydrochloride is a non-selective calcium channel antagonist with anticholinergic and vasodilatory activity.
Terodiline is known to increase corrected QT interval (QTc) and decrease resting heart rate in elderly patients. Furthermore, terodiline hydrochloride has been linked to cardiac arrhythmias1.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Terodiline hydrochloride is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 20 mg/ml.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4145G007
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥99% (TLC)
description
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
form
solid
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)